5-Brom-2-fluorpyridin
Glass bottle for solids, 100 g
Anbieter: COMBI-BLOCKS
5-Brom-2-fluorpyridin
Katalognr. COBBPY-7039-100G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 766-11-0
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:766-11-0
- Formel:C₅H₃BrFN
- MDL-Nummer:MFCD01863742
- Molekulargewicht:175.99 g/mol
- Siedepunkt:63 °C (15 mmHg)
- UN:2810
- ADR:6.1,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



