AuftragsverfolgungKontakt
Columns, INdEX™ | Avantor
Columns, INdEX™
100/500, Glas, 100×500 mm
Katalognr. 18-1104-15
Anbieter:   Cytiva
Columns, INdEX™
Katalognr. 18-1104-15
Anbieter:  Cytiva
Columns, INdEX™
Columns, INdEX™
100/500, Glas, 100×500 mm
Preis
SFr. 7’670.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
INdEX™ columns are easy-to-use, general purpose, glass columns well-suited for applications such as process development and diagnostics production. These columns are characterised by their simple design and the novel, axial compression packing method that yields a densely packed bed in under 10 minutes.
  • Scalable from inner diameters of 70 to 200 mm and bed volumes from 0,1 to 25 L
  • For use with an array of techniques and chromatography media, especially Sepharose Fast Flow
  • Proven distribution system
  • Dynamic axial compression yields densely packed, highly efficient beds
  • Materials include electropolished stainless steel, borosilicate glass and polymers
  • Packing devices for longer bed heights
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    100/500
  • Seq:
    03
  • Säulenmaterial:
    Glas
  • Bettabmessungen:
    100×500 mm
  • Cat. No.:
    18-1104-15
  • Max. Druck:
    3 bar
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 18-1012-69
    Verbinder, 25 mm TC, I.Ø 22 mm, 51 mm TC, für INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 und INdEX™ 200 Säulen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 440.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 18-1031-09
    Verbinder, 25 mm TC-M6 mit Gewinde, für INdEX™ 70 und INdEX™ 100 Säulen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 139.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 18-1104-29
    T-Verzweigung, für INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 und INdEX™ 200 Säulen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 670.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 18-5758-01
    Ventile, 4- Anschlüsse, 4 Wege, für INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 und INdEX™ 200 Säulen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2’740.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 18-0005-45
    Schlauch mit Sanitäranschluss, PVC, 25 mm TC, (I.Ø×L) 6×1500 mm, für INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 und INdEX™ 200 Säulen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 632.00