Digitale Handrefraktometer
, DR101-60, 0 − 60 °Bx ; 1,3330 − 1,4419 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
KRUEDR101-60
Diese Geräte sind für die Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie Qualitäts- und Mengenprüfungen in folgenden Anwendungsbereichen konzipiert.
- Zellstoff- und Papierindustrien
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, einschließlich Zucker und Süßstoffe
- Textilindustrie
- Pharmazeutische und chemische Industrien
- Petrochemische Industrie
- Metallindustrie
- Abwassermanagement
:
:
:
:
- Modell:DR101-60
- Messbereich:0 − 60 °Bx ; 1,3330 − 1,4419 nD
- Auflösung:0,1 °Bx ; 0,0001 nD
- Seq:001
- Cat. No.:KRUEDR101-60
- Genauigkeit:±0,5 °C ; ±0,25 °Brix ; ±0,0005 nD
- Stromzufuhr:1,5 V battery
- Temperatur Präzision:±0,5
- B×T×H:110×62×32 mm
- Gewicht:160 g