Drigalski spatulas
Angular 10°, Ø 3 mm, 190 mm
Katalognr. HAMMHWN076-19
Anbieter: HAMMACHER KARL
Direkt zu
Product Details & Documents
Drigalski spatulas made of WIRONIT steel.
Technische Daten
- Bezeichnung:Angular 10°, Ø 3 mm
- Länge:190 mm
- Seq:03