8-Kanal-Capper/Decapper, Matrix®
Product Details & Documents
Dieser Capper/Decapper ermöglicht die ergonomische Verarbeitung eines vollen Racks mit Matrix®- oder Nunc™ Cryobank- oder Bank-It™-Röhrchen in weniger als einer Minute. Die Röhrchen werden mit dem optimalen Drehmoment verschlossen, sodass die Probenintegrität gewährleistet und ein Probenverlust bei der Lagerung vermieden wird.
- Mit Umschaltfunktion
- Große Auswurfschiene, sodass die verwendeten Verschlüsse leicht entfernt und ersetzt werden können
Geschwindigkeit: 4 Sekunden zum Öffnen/Schließen von 8 Röhrchen
B×T×H: 50,8×95×251 mm
Gewicht: 0,44 kg
Netzgerät: Eingang 100 – 240 V, 60 – 50 Hz, Ausgang 12 V, 1,0 A
Lieferinformationen: Wird mit 12 V-Akku und Ständer geliefert.
Technische Daten
- Bezeichnung:Tragbares Verschließ- und Öffnungsgerät für 8 Schraubverschlüsse, mit Ständer, für Nunc™ Cryobank oder Bank-It™ Röhrchen
- Cat. No.:479-1067
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MATR4106Rack für manuellen 8-Kanal-Capper/Decapper für SchraubverschlüsseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 200.00
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..