Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

SampliQ SPE-Kartuschen

Kartusche, Si, 60 Å, 45 µm, 6 ml, 1000 mg
  549-0588
SampliQ SPE-Kartuschen
  549-0588
SampliQ SPE-Kartuschen

Kartusche, Si, 60 Å, 45 µm, 6 ml, 1000 mg

 
 
   
1 * 30 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
 

Hochwertige SampliQ SPE-Produkte (Solid Phase Extraction) helfen dem Benutzer, Proben aus komplexen Matrizen sicher zu extrahieren und zu konzentrieren und sorgen so vom ersten Schritt an für schnelle, genaue und reproduzierbare Ergebnisse. Die SampliQ-Reihe umfasst Polymere, Silikat- und Nicht-Silikat-Optionen, um den spezifischen SPE-Anforderungen des Benutzers gerecht zu werden.

  • Trennungen verbessern und vereinfachen
  • Erhöhen Sie die Lebensdauer der Säule
  • Nachweisgrenzen verbessern

SampliQ SPE Produkte werden in den USA gemäß ISO-9001-Standards hergestellt.

 : Um die Produktintegrität sicherzustellen, sind alle SampliQ-Produkte dreifach laminiert verpackt und enthalten ein Leistungszertifikat.

 
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    45 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Kapazität:
    6 ml
  • Seq:
    12
  • Bettgewicht:
    1000 mg
  • Phase:
    Si
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..