Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamid/Bisacrylamid (29:1), vorgemischtes Pulver
Catalog # 786-507
Supplier: G-Biosciences
Jump to:
Product Details & Documents
Acrylamid (Elektrophoresequalität) wird als Pulver oder 40% ige Lösung in Reinstwasser geliefert. Bisacrylamid (Bis(N,N’-methylenbisacrylamid)) (Elektrophoresequalität) wird als Pulver oder als 2% ige Lösung in Reinstwasser geliefert.
Acrylamid/Bisacrylamid-Lösungen sind in den gängigsten Verhältnissen (37,5:1 oder 29:1) für den Einsatz in der Protein- und Nukleinsäureelektrophorese erhältlich. Die Konzentration basiert auf dem Gesamtgewicht von Acrylamid und Bisacrylamid. Lieferung als 40% ige Lösung, hergestellt aus Acrylamid und Bisacrylamid in Elektrophoresequalität in hochreinem Wasser.
Specifications
- Bezeichnung:Acrylamid/Bisacrylamid (29:1), vorgemischtes Pulver
- Seq:08