AuftragsverfolgungKontakt
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamide/bisacrylamide (29:1), 40% Lösung
Catalog # 786-505
Supplier:   G-Biosciences
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Catalog # 786-505
Supplier:  G-Biosciences
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamide/bisacrylamide (29:1), 40% Lösung
Price
SFr. 232.00
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Acrylamid (Elektrophoresequalität) wird als Pulver oder 40% ige Lösung in Reinstwasser geliefert. Bisacrylamid (Bis(N,N’-methylenbisacrylamid)) (Elektrophoresequalität) wird als Pulver oder als 2% ige Lösung in Reinstwasser geliefert.
Acrylamid/Bisacrylamid-Lösungen sind in den gängigsten Verhältnissen (37,5:1 oder 29:1) für den Einsatz in der Protein- und Nukleinsäureelektrophorese erhältlich. Die Konzentration basiert auf dem Gesamtgewicht von Acrylamid und Bisacrylamid. Lieferung als 40% ige Lösung, hergestellt aus Acrylamid und Bisacrylamid in Elektrophoresequalität in hochreinem Wasser.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Acrylamide/bisacrylamide (29:1), 40% Lösung
  • Seq:
    06