AuftragsverfolgungKontakt
Acrylamide/ Bis-Acrylamide | Avantor
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamid/Bisacrylamid (37,5:1), vorgemischtes Pulver
Katalognr. 786-503
Anbieter:   G-Biosciences
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Katalognr. 786-503
Anbieter:  G-Biosciences
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamid/Bisacrylamid (37,5:1), vorgemischtes Pulver
Preis
SFr. 93.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 40 g
Product Details & Documents
Acrylamid (Elektrophoresequalität) wird als Pulver oder 40% ige Lösung in Reinstwasser geliefert. Bisacrylamid (Bis(N,N’-methylenbisacrylamid)) (Elektrophoresequalität) wird als Pulver oder als 2% ige Lösung in Reinstwasser geliefert.
Acrylamid/Bisacrylamid-Lösungen sind in den gängigsten Verhältnissen (37,5:1 oder 29:1) für den Einsatz in der Protein- und Nukleinsäureelektrophorese erhältlich. Die Konzentration basiert auf dem Gesamtgewicht von Acrylamid und Bisacrylamid. Lieferung als 40% ige Lösung, hergestellt aus Acrylamid und Bisacrylamid in Elektrophoresequalität in hochreinem Wasser.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Acrylamid/Bisacrylamid (37,5:1), vorgemischtes Pulver
  • Seq:
    04