Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX | Avantor

Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX

Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 75 ml, 20000 mg
Katalognr. HYPE60108-857
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Katalognr. HYPE60108-857
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX

Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 75 ml, 20000 mg

Preis
SFr. 637.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

A strong cation exchange sorbent for extraction of charged basic compounds.

  • Benzene ring provides potential for nonpolar interactions
  • Low pKa value sorbent
Technische Daten
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    40 - 60 µm
  • Kapazität:
    75 ml
  • Seq:
    10
  • Bettgewicht:
    20000 mg
  • Phase:
    SCX
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..