AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 25 ml, 5000 mg
Katalognr. HYPE60108-717
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Katalognr. HYPE60108-717
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 25 ml, 5000 mg
Preis
SFr. 524.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
A strong cation exchange sorbent for extraction of charged basic compounds.
  • Benzene ring provides potential for nonpolar interactions
  • Low pKa value sorbent
Technische Daten
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    40 - 60 µm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seq:
    08
  • Bettgewicht:
    5000 mg
  • Phase:
    SCX