AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX | Avantor
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 15 ml, 2000 mg
Katalognr. HYPE60108-716
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Katalognr. HYPE60108-716
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 15 ml, 2000 mg
Preis
SFr. 346.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
A strong cation exchange sorbent for extraction of charged basic compounds.
  • Benzene ring provides potential for nonpolar interactions
  • Low pKa value sorbent
Technische Daten
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    40 - 60 µm
  • Kapazität:
    15 ml
  • Seq:
    07
  • Bettgewicht:
    2000 mg
  • Phase:
    SCX