Lagerungsfläschchen
Standard vial with round interior and square exterior, 3,00 ml, 17,3×26,4 mm, Nein, 23 mm
Katalognr. SAVI200-003-20
Anbieter: SAVILLEX
Direkt zu
Product Details & Documents
PFA-Vials, innen rund oder konisch.
- Ideal zur Lagerung und Verarbeitung in der Geochemie
- Flachboden für maximale Wärmeeffizienz
- Fläschchen mit quadratischer Außenfläche und Sechskant-Verschluss weisen eine höhere Druckstufe auf
: Die Verschlüsse können separat bestellt werden. Auf Anfrage mit Anpassungen erhältlich.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Verschlussgröße:23 mm
- Ø×H:17,3×26,4 mm
- Kapazität:3,00 ml
- Bezeichnung:Standard vial with round interior and square exterior