AuftragsverfolgungKontakt
Stäbe, Filterung, BOLA
Stäbe, Filterung, BOLA
28×100 mm, 5 μm
Catalog # BOHLN1505-28
Supplier:   Bohlender
Stäbe, Filterung, BOLA
Catalog # BOHLN1505-28
Supplier:  Bohlender
Stäbe, Filterung, BOLA
Stäbe, Filterung, BOLA
28×100 mm, 5 μm
Price
111.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Filterstäbe werden aus mikroporösem PTFE hergestellt.
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Durchmesser und Länge sind Nennmaße und können eine Maschinentoleranz enthalten.
 :
 :
Specifications
  • Ø×H:
    28×100 mm
  • Porengröße:
    5 μm
  • Seq:
    01