Stäbe, Filterung, BOLA
28×100 mm, 10 μm
Katalognr. BOHLN1510-28
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Filterstäbe werden aus mikroporösem PTFE hergestellt.
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Durchmesser und Länge sind Nennmaße und können eine Maschinentoleranz enthalten.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Ø×H:28×100 mm
- Porengröße:10 μm
- Seq:03