AuftragsverfolgungKontakt
Hose connectors, without nut | Avantor
Hose connectors, without nut
PTFE, 65 mm, GL 32, Schraubverschlüsse, 20 mm
Katalognr. BOHLD568-32
Anbieter:   Bohlender
Hose connectors, without nut
Katalognr. BOHLD568-32
Anbieter:  Bohlender
Hose connectors, without nut
Hose connectors, without nut
PTFE, 65 mm, GL 32, Schraubverschlüsse, 20 mm
Preis
SFr. 26.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
GL 14 and GL 18 hose connectors made of PFA, GL 25 and GL 32 hose connectors made of PTFE with elastic sealing lip and FPM O-ring.
  • Available as straight or bent type
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 200 °C
Technische Daten
  • Für:
    GL 32, Schraubverschlüsse
  • Schlauch Innen-Ø:
    20 mm
  • Länge:
    65 mm
  • Material:
    PTFE