Hose connectors, without nut
PFA, 54 mm, GL 18, Schraubverschlüsse, 10 mm
Katalognr. BOHLD569-18
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
GL 14 and GL 18 hose connectors made of PFA, GL 25 and GL 32 hose connectors made of PTFE with elastic sealing lip and FPM O-ring.
- Available as straight or bent type
- Universal chemical resistance
- Maximum temperature up to 200 °C
Technische Daten
- Für:GL 18, Schraubverschlüsse
- Schlauch Innen-Ø:10 mm
- Länge:54 mm
- Material:PFA
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.