AuftragsverfolgungKontakt
Hose connectors, without nut | Avantor
Hose connectors, without nut
PFA, 54 mm, GL 18, Schraubverschlüsse, 10 mm
Katalognr. BOHLD569-18
Anbieter:   Bohlender
Hose connectors, without nut
Katalognr. BOHLD569-18
Anbieter:  Bohlender
Hose connectors, without nut
Hose connectors, without nut
PFA, 54 mm, GL 18, Schraubverschlüsse, 10 mm
Preis
SFr. 8.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
GL 14 and GL 18 hose connectors made of PFA, GL 25 and GL 32 hose connectors made of PTFE with elastic sealing lip and FPM O-ring.
  • Available as straight or bent type
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 200 °C
Technische Daten
  • Für:
    GL 18, Schraubverschlüsse
  • Schlauch Innen-Ø:
    10 mm
  • Länge:
    54 mm
  • Material:
    PFA
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.