Doppelspatel, BOLA
150 mm, 16 mm, Weiß
Catalog # BOHLH915-04
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, weiß.
- Mit spitz zulaufendem Schaber
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit von −200 bis +250 °C
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (FDA-konform)
Specifications
- Farbe:Weiß
- Länge:150 mm
- Seq:02
- Klingenbreite:16 mm