Doppelspatel, BOLA
180 mm, 16 mm, Weiß
Katalognr. BOHLH915-06
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, weiß.
- Mit spitz zulaufendem Schaber
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit von −200 bis +250 °C
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (FDA-konform)
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Länge:180 mm
- Seq:03
- Klingenbreite:16 mm