AuftragsverfolgungKontakt
Washers, BOLA | Avantor
Washers, BOLA
M 6 thread, 12 mm
Katalognr. BOHLH1126-22
Anbieter:   Bohlender
Washers, BOLA
Katalognr. BOHLH1126-22
Anbieter:  Bohlender
Washers, BOLA
Washers, BOLA
M 6 thread, 12 mm
Preis
SFr. 4.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 125-1
Technische Daten
  • Ø:
    12 mm
  • Bezeichnung:
    M 6 thread