Multiple distributors for bottles, BOLA
GLS 80, 4 × max. 12,7 mm, 4 × GL 18
Katalognr. BOHLD750-16
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Screw cap and distributor body both made of PP.
- Very good chemical resistance
- Temperature resistant from 0 to +110 °C
- Suitable for vacuum applications
For the removal or filling of aggressive or pure liquids. For the connection of hoses, tubes and probes into vessels. Hoses with different external diameters can be inserted through the necks.
Technische Daten
- Gewinde:GLS 80
- Rohr A-Ø:4 × max. 12,7 mm
- Hals:4 × GL 18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



