Jars with screw cap
750 ml, 117 mm, 91 mm
Katalognr. SEMA5749
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Jars, made of PP, with tight screw cap.
Suitable for powders, granules, pastes, ointments, waxes, cosmetics and dermatology products.
Technische Daten
- Ext.Ø:117 mm
- Kapazität:750 ml
- Höhe:91 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..