AuftragsverfolgungKontakt
Jars with screw cap
1250 ml, 117 mm, 149 mm
Katalognr. SEMA5548
Anbieter:   SEMADENI
Jars with screw cap
Katalognr. SEMA5548
Anbieter:  SEMADENI
Jars with screw cap
Jars with screw cap
1250 ml, 117 mm, 149 mm
Preis
SFr. 367.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, with tight screw cap.
Suitable for powders, granules, pastes, ointments, waxes, cosmetics and dermatology products.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    117 mm
  • Kapazität:
    1250 ml
  • Höhe:
    149 mm