AuftragsverfolgungKontakt
Handschuhspender
Handschuhspender
Vertikaler Handschuhspender, 131×78×252 mm
Codice catalogo SEMA5686
Nome del fornitore:   SEMADENI
Handschuhspender
Codice catalogo SEMA5686
Nome del fornitore:  SEMADENI
Handschuhspender
Handschuhspender
Vertikaler Handschuhspender, 131×78×252 mm
Price
SFr. 54.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Spender sind für alle Standardboxen mit Einmalhandschuhen vorgesehen.
  • Protect the boxes from splashes and impacts
  • Vertical or horizontal models are available
  • Boxes are easily inserted from the above
Geeignet für Reinraumanwendungen.
Informazioni per l'ordine: Mounting hardware for wall mounting is included.
Specifiche
  • Bezeichnung:
    Vertikaler Handschuhspender
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    131×78×252 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..