AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solution for chlorine determination | Avantor
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acetat, 100 ml
Katalognr. HACH1490932
Anbieter:   Hach
Buffer solution for chlorine determination
Katalognr. HACH1490932
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acetat, 100 ml
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 62.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Technische Daten
Technische Daten
  • pH-Puffertyp:
    Acetat
  • VE:
    100 ml
  • pH-Wert:
    4,0