AuftragsverfolgungKontakt
Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with zinced steel handle and lid, not UN-approved, Weiß, 8,0 L, 266 mm, 212 mm
Katalognr. RIXIU-7S-1001-080K
Buckets, Round, PP
Katalognr. RIXIU-7S-1001-080K
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with zinced steel handle and lid, not UN-approved, Weiß, 8,0 L, 266 mm, 212 mm
Preis
SFr. 481.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 45 ST
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Technische Daten
  • Kapazität:
    8,0 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Tamper proof bucket with zinced steel handle and lid, not UN-approved
  • Höhe:
    212 mm
  • Seq:
    12
  • Ø:
    266 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-025
    Schnappdeckel für Eimer 2,5 L, PP, wasserdicht
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-050
    Schnappdeckel für Eimer 5 L, PP, wasserdicht
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-100
    Tapa de palanca para cubo de 10 L, PP, resistente al agua
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 48 ST - SFr. 103.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7200-180
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 36 ST - SFr. 123.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-018
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 180 ST - SFr. 261.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-010
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - SFr. 16.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-006
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 435 ST - SFr. 263.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-210
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 ST - SFr. 63.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-300
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 64.20