AuftragsverfolgungKontakt
Heizblöcke DrySyn®
DrySyn Multi-M, Set mit Basisplatte und jeweils 3 Kolbeneinsätzen für 100 ml und 250 ml
Catalog # 460-0126
Supplier:   Asynt
Heizblöcke DrySyn®
Catalog # 460-0126
Supplier:  Asynt
Heizblöcke DrySyn®
Heizblöcke DrySyn®
DrySyn Multi-M, Set mit Basisplatte und jeweils 3 Kolbeneinsätzen für 100 ml und 250 ml
Price
SFr. 1’720.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Produktreihe der Heizblöcke DrySyn ist eine Alternative zu Ölbädern und Heizhauben. Die Systeme ermöglichen eine saubere und sichere Synthese für einzelne oder mehrfache Reaktionen.
  • Kompatibel mit zahlreichen Heizplattenrührern
  • Sicherer und schneller Temperaturanstieg auf über 300 ºC
  • Verwendbar mit allen Standard-Rundkolben, kompatibel mit Mehrhalskolben
  • Konstruktion mit geringer Vertiefung verhindert Beschädigungen von Glasgeräten und verbessert die Sichtbarkeit der Reaktion
  • Chemisch und lösungsmittelbeständige eloxierte Oberfläche
  • Hitzebeständige Griffe für sicheres und einfaches Heben
Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    DrySyn Multi-M, Set mit Basisplatte und jeweils 3 Kolbeneinsätzen für 100 ml und 250 ml
  • Seq:
    08
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0875
    Einsätze für Kolben von 25 ml für DrySyn Multi, kompatibel mit allen Basisplatten
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 527.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0874
    Einsätze für Kolben von 100 ml für DrySyn Multi, kompatibel mit allen Basisplatten
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 574.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0877
    Einsätze für Kolben von 50 ml für DrySyn Multi, kompatibel mit allen Basisplatten
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 555.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0878
    DrySyn Multi Starter-Kit, Basisplatte und jeweils 1 Kolbeneinsatz für 25 ml, 50 ml und 100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’050.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0849
    Basisplatte für DrySyn Multi
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 539.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 460-0127
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, für 16-mm-Röhrchen
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 460-0132
    DrySyn Multi three position clamp, for use with base 460-0125
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 216.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 460-0130
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, für 24,2-mm-Röhrchen
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 460-0129
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, für 20-mm-Röhrchen
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 460-0131
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, für 25,2-mm-Röhrchen
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 460-0133
    DrySyn Multi-M Halterung für drei Positionen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 228.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0857
    Einsätze für Kolben von 500 ml für DrySyn Multi-S
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 909.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0855
    DrySyn Multi-M Super-Kit, Basisplatte, mit 12 Kolbeneinsätzen (3×50 ml, 3×100 ml und 3×250 ml)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2’600.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0860
    DrySyn Multi-S Halterung für drei Positionen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0853
    DrySyn Multi-S Starter-Kit, Basisplatte und 3 Kolbeneinsätze für 250 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’340.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0850
    DrySyn Multi Einsätze mit vier Positionen für Reaktionsröhrchen, maßgefertigt zur Aufnahme von Röhrchen anderer Größen. Mindestbestellmenge: 3 Packungen
    Log in for availability
    1 * 3 ST
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-1240
    DrySyn Multi Einsätze mit drei Positionen für Reaktionsgefäße, für 28,2 mm-Fläschchen
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 719.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0867
    Einsatz für Kolben von 500 ml des DrySyn Classic passt auf die Basis des DrySyn Classic
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 365.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0854
    Basisplatte für DrySyn Multi-M
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 691.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0873
    Einsätze für Kolben von 10 ml für DrySyn Multi, kompatibel mit allen Basisplatten
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 527.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0858
    DrySyn Multi-S Starter-Kit, Basisplatte und 3 Kolbeneinsätze für 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’650.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0852
    Einsätze für Kolben von 250 ml für DrySyn Multi-M
    Log in for availability
    1 * 3 ST - SFr. 703.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0859
    Basisplatte für DrySyn Multi-S
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 899.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0864
    Einsatz für Kolben von 100 ml des DrySyn Classic passt auf die Basis des DrySyn Classic
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 365.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0868
    DrySyn Classic, Basis für Kolben von 1000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 804.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0865
    Einsatz für Kolben von 250 ml des DrySyn Classic passt auf die Basis des DrySyn Classic
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 365.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0866
    Einsatz für Kolben von 50 ml des DrySyn Classic passt auf die Basis des DrySyn Classic
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 365.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ASYNADS3-PS-25.75
    DrySyn Multi Komplettset, Wheaton Reaktorgefäße, für Gefäße bis 25,75 Ø mm
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • ASYNADS1-25
    DrySyn Classic 25 ml adapter insert