Schraubverschlüsse
GL 28
N° de catalogue HECH41326028
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
PP, schwarz.
Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hitzebeständig bis 110 °C
- Nur geeignet für Flaschen 215-2814 bis 215-2819
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Services:
Spécifications
- Gewinde:GL 28
- Seq:3