Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Laboratory trays | Avantor

Laboratory trays

Weiß, 227×177×50 mm
Katalognr. SEMA4065
Anbieter:   SEMADENI
Laboratory trays
Katalognr. SEMA4065
Anbieter:  SEMADENI
Laboratory trays
Laboratory trays

Weiß, 227×177×50 mm

Preis
SFr. 125.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Trays made of white co-polyester.

  • Stable
  • Temperature resistant from −40 to +220 °C
  • Suitable for use as a sterilisation or microwave tray

With rounded corners and smooth surfaces.

Technische Daten
  • Farbe:
    Weiß
  • B×T×H:
    227×177×50 mm