Magnetrührer, MAXdrive
Das Produkt 442-0823 ist ein Ersatz für TMAG50001_CH und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Product Details & Documents
Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
- Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
- Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme
IP-Schutzklasse: IP 65
MAXcontrol (externe Steuereinheit mit EU-, UK- oder CH-Stecker bitte separat bestellen). Drehzahlbereich 100 - 1200 min-1
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von einem Rührantrieb MAXdrive.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 10 - 60 Sekunden)
IP protection class: IP 20
: IP-Schutzklasse: IP 20
Technische Daten
- Bezeichnung:MAXdrive
- Seq:02
- Cat. No.:TMAG50001_CH
- Modell:MAXdrive
- B×T×H:260×260×68 mm
- Plattengröße:260×260 mm
- Plattenmaterial:Edelstahl
- Max. Rührmenge H₂O:250 L
- Gewicht:9,8 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG44900Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 737.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 442-0818Verlängerungskabel für die Serien MAXdrive und FABdrive, Länge 3 mEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 170.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG48500Edelstahlrahmen für die schnelle und einfache Erweiterung der Oberfläche und Ladekapazität der Magnetrührer maxMIX und MAXdrive, Beladung bis 1.000 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’460.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG44070Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 361.00