AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührer, FABdrive
Magnetrührer, FABdrive
FABcontrol, CH-Stecker
Katalognr. 442-0841
Anbieter:   2MAG
Magnetrührer, FABdrive
Katalognr. 442-0841
Anbieter:  2MAG
Magnetrührer, FABdrive
Magnetrührer, FABdrive
FABcontrol, CH-Stecker
Preis
SFr. 2’610.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robuster Magnetrührer mit vollständig verkapseltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße.
  • Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme und die industrielle Verarbeitung
IP-Schutzklasse: IP 65
FABcontrol (externe Steuereinheit bitte separat bestellen). Leistung: 100 W
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von 1 Rührantrieb FABdrive.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Piepfunktion beim Unterschreiten der eingestellten Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 20 - 99 s) und aktuelle Geschwindigkeit
IP protection class: IP 20
 : IP-Schutzklasse: IP 20
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    FABcontrol, CH-Stecker
  • Seq:
    011
  • Cat. No.:
    442-0841
  • Modell:
    FABcontrol
  • B×T×H:
    200×175×51 mm
  • Drehzahlbereich:
    80 - 990 min⁻¹
  • Gewicht:
    2,0 kg
  • Leistungsaufnahme:
    40 W
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG44900
    Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 737.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0818
    Verlängerungskabel für die Serien MAXdrive und FABdrive, Länge 3 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 170.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG48600
    Stainless steel frame for quick and easy enlargement (500×500 mm) of surface area and loading capacity of FABdrive magnetic stirrers, load up to 1000 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 460.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG44070
    Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 361.00 SFr.