AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührer, MAXdrive
MAXcontrol Steuereinheit, UK-Stecker, zur Verwendung mit MAXdrive
  442-0839
Magnetrührer, MAXdrive
  442-0839
 :  
Magnetrührer, MAXdrive
Magnetrührer, MAXdrive
MAXcontrol Steuereinheit, UK-Stecker, zur Verwendung mit MAXdrive
Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
  • Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme
IP-Schutzklasse: IP 65
MAXcontrol (externe Steuereinheit mit EU-, UK- oder CH-Stecker bitte separat bestellen). Drehzahlbereich 100 - 1200 min-1
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von einem Rührantrieb MAXdrive.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 10 - 60 Sekunden)
IP protection class: IP 20
 : IP-Schutzklasse: IP 20
  • Bezeichnung:
    MAXcontrol Steuereinheit, UK-Stecker, zur Verwendung mit MAXdrive
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    442-0839
  • Modell:
    MAXcontrol
  • B×T×H:
    200×175×51 mm
  • Drehzahlbereich:
    100 - 1200 min⁻¹
  • Gewicht:
    2,0 kg
  • Leistungsaufnahme:
    40 W
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • TMAG44900
    Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mm
    1 * 1 ST - SFr. 737.00
  •  
    Bezeichnung
  • 442-0818
    Verlängerungskabel für die Serien MAXdrive und FABdrive, Länge 3 m
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
  •  
    Bezeichnung
  • TMAG48500
    Edelstahlrahmen für die schnelle und einfache Erweiterung der Oberfläche und Ladekapazität der Magnetrührer maxMIX und MAXdrive, Beladung bis 1.000 kg
    1 * 1 ST - SFr. 1’460.00
  •  
    Bezeichnung
  • TMAG44070
    Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mm
    1 * 1 ST - SFr. 361.00