AuftragsverfolgungKontakt
Control units | Avantor
Control units
MIXcontrol 20, UK-Stecker
Katalognr. 442-0770
Control units
Katalognr. 442-0770
Anbieter:  
Control units
Control units
MIXcontrol 20, UK-Stecker
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    MIXcontrol 20, UK-Stecker
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    442-0770
  • Modell:
    MIXcontrol 20
  • B×T×H:
    200×155×38 mm
  • Drehzahlbereich:
    100 - 1600 min⁻¹
  • Gewicht:
    1,9 kg
  • Leistungsaufnahme:
    20 W