Abdampfschalen, mit Rand
445×280×95 mm
Katalognr. BOCH8398
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, ¹⁸/₁₀.
- Korrosionsbeständig
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mehrzweckschale für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Daten
- Seq:09
- B×T×H:445×280×95 mm