Surface protection mats
Durchscheinend, 550×600 mm, 1,00 mm
Katalognr. DENE5101001
Anbieter: DEUTSCH NEUMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
- Temperature range from −60 to +200° C
- Short periods up to 260° C
- Durometer 60 Shore A
Technische Daten
- Farbe:Durchscheinend
- L×B:550×600 mm
- Seq:001
- Stärke:1,00 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..