Tissue forceps, 1×2 teeth
Edelstahl, 140 mm, 1×2 teeth, Gebogen, 3×2 mm
FSCI11029-14
Marketsource
- Länge:140 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:01
- Spitzentyp:1×2 teeth
- Spitzengröße:3×2 mm
- Spitzenform:Gebogen