Semken forceps
Edelstahl, 130 mm, Serrated, Gebogen, 1,3×1 mm, 1,3 mm
FSCI11009-13
Marketsource
- Länge:130 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:1,3×1 mm
- Spitzenbreite:1,3 mm
- Spitzenform:Gebogen