[EN]WASTE BOX WITH BAG 57L 1 * 25 ST
Katalognr. SCAA95001159-1
Anbieter: Essity
Frequently Bought Together
Reinigungsmittel LABWASH® Premium
Anbieter: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Anbieter: HEATHROW
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Pipettenspitzen, Finntip™
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Serie 303
Anbieter: Kautex
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Anbieter: HENKE SASS WOLF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF