Filtersätze
Filtersatz 16, Anregung BP 485/20, Strahlteiler FT 510, Emission LP 515
Catalog # ZEIS4880169901000
Supplier: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Bezeichnung:Filtersatz 16, Anregung BP 485/20, Strahlteiler FT 510, Emission LP 515
- Seq:04