Lederhandschuhe, Precision Tex 2
11, Grün/weiß, 250 mm, 0,7 - 0,9 mm
Katalognr. DALLCT1615CH/11
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese aus genarbtem Leder und kombinierten Materialien gefertigten Handschuhe mit Gunn-Schnitt bieten eine gute mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Gunn-Schnitt, Flügeldaumen
- Dieser Handschuh ist aufgrund seiner Rückseite aus Jersey und genarbtem Leder sowohl geschmeidig als auch komfortabel und sorgt für ein hervorragendes Tastempfinden sowie einen guten Griff
- Durch das grüne Baumwoll-Interlock-Material wird der Handschweiß besser aufgenommen
- Die elastische Rückseite bietet einen guten Halt
Ideal für alle mechanischen Arbeiten, die ein gutes Tastgefühl erfordern.
Certifications: EN 388:2016 (2121X); Kat. II
Technische Daten
- Handschuhgröße:11
- Farbe:Grün/weiß
- Länge:250 mm
- Seq:06
- Stärke:0,7 - 0,9 mm
- Cat. No.:DALLCT1615CH/11
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Stulpenart:Elastisch
- EN Standard:EN 388:2016 (2121X)