Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter | Avantor
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
MultiScreenHTS-FB Platte, Filterfläche 0,09 cm², Titan, Opak, 20 - 100 μl, 1,0/0,65 µm, 384, -, Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
Katalognr. MILFMZFBN0W10
Anbieter:   Merck
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
Katalognr. MILFMZFBN0W10
Anbieter:  Merck
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
MultiScreenHTS-FB Platte, Filterfläche 0,09 cm², Titan, Opak, 20 - 100 μl, 1,0/0,65 µm, 384, -, Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
Preis
SFr. 852.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Die Wells sind einzeln versiegelt, um ungewollte Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Der Unterablauf ist für den Zugang zu den Filtern abnehmbar. Filterplatten sind in 96- und 384-Well-Versionen mit einer großen Auswahl an Membranen und Kunststoffen erhältlich.
  • Stabile Seitenwände verbessern die Handhabung
  • Großzügige Flächen für Barcode-Etiketten sind vorhanden
Das Design der MultiScreen HTS+ Hi-Flow-Filterplatte verringert unspezifische Bindungen und reduziert die Variabilität von Hintergrund- und Signalintensitäten speziell für biochemische Screening-Assays.
Das ursprüngliche Multiwell-Design eignet sich für viele Anwendungen, bei denen der Filter in eine Testschale eingetaucht werden muss. Der leicht entfernbare Unterlauf und das einzigartige Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zellscreening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für die Topcount-Detektion.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Anwendung:
    Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
  • Anz. Wells:
    384
  • Porengröße:
    1,0/0,65 µm
  • Steril:
    -
  • Farbe:
    Opak
  • Bezeichnung:
    MultiScreenHTS-FB Platte, Filterfläche 0,09 cm²
  • Material:
    Titan
  • Seq:
    08
  • Wellvolumen:
    20 - 100 μl
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMATAHCL00
    MultiScreen sealing tape, clear, non-sterile, for HTS plate
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 163.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMSCPNPS00
    96-well collection plate, clear, non-sterile
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 164.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMSCPNPP00
    96-well V-bottom collection plate, PP, clear, non-sterile
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 671.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMAVMXXA04
    MultiScreen vacuum manifold replacement gasket kit, for filters to drain, standard multiwell plate, deep-well plate, or undersized plate
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 146.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 736-0176
    MultiScreen centrifuge alignment frame
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST - SFr. 87.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMACL09600
    MultiScreen column loader, 100 µl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 659.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMACL09625
    MultiScreen column loader, 25 µl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 659.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMACL0SC03
    MultiScreen column loader scraper
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 162.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMACL09645
    MultiScreen column loader, 45 µl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 659.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMACL09680
    MultiScreen column loader, 80 µl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 661.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMSTPCWH50
    Packard top count adapter for MultiScreen® HTS 96-well plate
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - SFr. 197.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMDCPN2M50
    96-well MultiScreen deep well receiver plate, PP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - SFr. 871.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMAVMXXA08
    MultiScreen replacement standard ring, for MultiScreen plates
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 324.38
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMSVMHTS00
    MultiScreen HTS vacuum manifold, use with HTS plates
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3’510.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMAVMXXA05
    MultiScreen replacement support grid, for MultiScreen plates
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 509.86
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMAVMXXA06
    MultiScreen replacement tubing set, for MultiScreen plates
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 183.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMAVMXXA07
    MultiScreen vacuum control valve and tee assembly, features on/off, vacuum control valve
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 476.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMSCPNUV40
    96-well MultiScreenHTS collection plate for UV analysis, non-sterile
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 40 ST - SFr. 897.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFMSSACCEPT0R
    MultiScreen® Acceptor plate, PP, clear, non-sterile for 96-well transport receiver plate
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 993.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..