AuftragsverfolgungKontakt
Bucket, Rectangular
Bucket, Rectangular
Eimer, 25 l, Grau, 22 L
Codice catalogo 129-0454
Nome del fornitore:   FHP VILEDA SCS
Bucket, Rectangular
Codice catalogo 129-0454
Nome del fornitore:  FHP VILEDA SCS
Bucket, Rectangular
Bucket, Rectangular
Eimer, 25 l, Grau, 22 L
Price
SFr. 55.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polypropylene bucket with stainless steel handle. For use on the CE Bucket Trolley or the CE pre-prepared trolley.
  • Liquid measurement lines molded inside of bucket
  • Color coding clips included to allow differentiation in colours of buckets (red, blue, green, yellow)
  • Autoclavable
Highest performance for the best contamination control.
Specifiche
  • Kapazität:
    22 L
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    Eimer, 25 l
  • Seq:
    02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..