Kryoröhrchen
Aufgedruckte Graduierung und weißes Beschriftungsfeld, 3,00 ml, 12,5×72 mm, Ja
Catalog # DELT409107
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
Röhrchen und Verschlüsse aus autoklavierbarem PP. Für die Lagerung von biologischem Material bei Temperaturen bis zu –196 °C (nur im gasförmigen Zustand bei Lagerung in flüssigem Stickstoff).
- Aufgedruckte Graduierungen und weiße Markierungen zur Probenidentifizierung
- Farbcodierte Einsätze können zur Identifizierung in die Röhrchenverschlüsse eingesetzt werden
- Widersteht Zentrifugationen bis zu 17000×g
- Zertifiziert RNAse-, DNAse- und pyrogenfrei
Certifications:
Ordering information:
Delivery information: Kryoröhrchen werden verschlossen geliefert.
Packaging:
Caution: Hinweis: Röhrchen mit Stehrand werden nicht für die Zentrifugation empfohlen.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12,5×72 mm
- Kapazität:3,00 ml
- Bezeichnung:Aufgedruckte Graduierung und weißes Beschriftungsfeld
- Seq:03