Kryoröhrchen
Aufgedruckte Graduierung und weißes Beschriftungsfeld, 2,00 ml, 12,5×49 mm, Ja
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Röhrchen und Verschlüsse aus autoklavierbarem PP. Für die Lagerung von biologischem Material bei Temperaturen bis zu –196 °C (nur im gasförmigen Zustand bei Lagerung in flüssigem Stickstoff).
- Aufgedruckte Graduierungen und weiße Markierungen zur Probenidentifizierung
- Farbcodierte Einsätze können zur Identifizierung in die Röhrchenverschlüsse eingesetzt werden
- Widersteht Zentrifugationen bis zu 17000×g
- Zertifiziert RNAse-, DNAse- und pyrogenfrei
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Kryoröhrchen werden verschlossen geliefert.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Röhrchen mit Stehrand werden nicht für die Zentrifugation empfohlen.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12,5×49 mm
- Kapazität:2,00 ml
- Bezeichnung:Aufgedruckte Graduierung und weißes Beschriftungsfeld
- Seq:02