Kryoröhrchen
Aufgedruckte Graduierung und weißes Beschriftungsfeld, 1,20 ml, 12,5×43 mm, Ja
DELT409105.1
: DELTALAB
Röhrchen und Verschlüsse aus autoklavierbarem PP. Für die Lagerung von biologischem Material bei Temperaturen bis zu –196 °C (nur im gasförmigen Zustand bei Lagerung in flüssigem Stickstoff).
- Aufgedruckte Graduierungen und weiße Markierungen zur Probenidentifizierung
- Farbcodierte Einsätze können zur Identifizierung in die Röhrchenverschlüsse eingesetzt werden
- Widersteht Zentrifugationen bis zu 17000×g
- Zertifiziert RNAse-, DNAse- und pyrogenfrei
:
:
: Kryoröhrchen werden verschlossen geliefert.
:
: Hinweis: Röhrchen mit Stehrand werden nicht für die Zentrifugation empfohlen.
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12,5×43 mm
- Kapazität:1,20 ml
- Bezeichnung:Aufgedruckte Graduierung und weißes Beschriftungsfeld
- Seq:01