AuftragsverfolgungKontakt
Laboratory trays, HDPE, with Handle | Avantor
Laboratory trays, HDPE, with Handle
Trays, with handles, Blau, 85 l, 800×550 mm, 300 mm
Katalognr. SEMA4633
Anbieter:   SEMADENI
Laboratory trays, HDPE, with Handle
Katalognr. SEMA4633
Anbieter:  SEMADENI
Laboratory trays, HDPE, with Handle
Trays, with handles, Blau, 85 l, 800×550 mm, 300 mm
Preis
130.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, blue.
  • very strong with handles
  • Resistant to chemicals
  • Resistant to temperatures up to 80°C
Technische Daten
  • Breite:
    800×550 mm
  • Kapazität:
    85 l
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Trays, with handles
  • Höhe:
    300 mm