Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche

Schläuche

0,18 mm, 1,59 mm
Katalognr. JOURJR-T-6805-M5
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Katalognr. JOURJR-T-6805-M5
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Schläuche

0,18 mm, 1,59 mm

Preis
SFr. 34.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 m
Product Details & Documents

PTFE.

  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,59 mm
  • Ø int.:
    0,18 mm
  • Seq:
    02
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.