Eco-Caps
Öko-Verschlussset mit 2-l-Sicherheitsglasflasche
Katalognr. JOURJR-9000-0014
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Eco Cap besteht aus einem dreilöchrigen ETFE-Einsatz mit einem Polyethylenkragen.
- Kompatibel mit allen Standardflaschen mit GL 45-Gewinde.
- Auch als Flaschenset erhältlich
An der Innenseite der Schlauchanschlüsse befinden sich keine Gewinde für Anschlüsse, der Schlauch kann problemlos eingeführt werden.
:
:
: Die Eco Cap wird mit einer Kappe und einem Luer-Stecker aus Polypropylen geliefert. Zum Set gehört auch eine sicherheitsbeschichtete Glasflasche mit wahlweise 1 oder 2 Litern Fassungsvermögen.
:
Technische Daten
- Bezeichnung:Öko-Verschlussset mit 2-l-Sicherheitsglasflasche
- Seq:03