Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche

Schläuche

2,40 mm, 3,18 mm
Catalog # JOURJR-T-4037-M5
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Catalog # JOURJR-T-4037-M5
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Schläuche

2,40 mm, 3,18 mm

Price
SFr. 67.80
Log in for availability
1 * 5 m
Product Details & Documents

PTFE.

  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
Specifications
  • Ext.Ø:
    3,18 mm
  • Ø int.:
    2,40 mm
  • Seq:
    26
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.