Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche

Schläuche

0,75 mm, 1,59 mm
Katalognr. JOURJR-T-4036-M5
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Katalognr. JOURJR-T-4036-M5
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Schläuche
Schläuche

0,75 mm, 1,59 mm

Preis
SFr. 48.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 m
Product Details & Documents

PTFE.

  • Chemisch inert und biokompatibel
  • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck Applikationen
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,59 mm
  • Ø int.:
    0,75 mm
  • Seq:
    14
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.